Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ STHT™ -80-Schlauch mit 0,88 mm Innendurchmesser
Artikelnummer. 30428810
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
2,4 mm
4,0 mm
Menge:
10 Rollen
20 Rollen
Packungsgröße:
150 Meter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Menge unitSize
30428810 4,0 mm 20 Rollen 150 Meter
30428835 2,4 mm 10 Rollen 150 Meter
30428890 2,4 mm 20 Rollen 150 Meter
30428856 4,0 mm 10 Rollen 150 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30428810 Lieferant Saint-Gobain Performance Plastics Lieferanten-Nr. STHT800312
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für Anwendungen mit hohem Berstdruck und Vakuum. Dank seiner überlegenen Druckbeständigkeit entfällt die Notwendigkeit teurer Geflechtverstärkungen. Es reduziert Pulsationen für präzises Abfüllen und Dosieren und seine Transparenz gewährleistet eine einfache visuelle Überwachung.
  • Sani-Tech™ STHT™ -80 ist ein hochwertiger, platinvernetzter Silikonschlauch, der für Anwendungen mit hohem Berstdruck und Vakuum entwickelt wurde.
  • Bietet eine überlegene Druckbeständigkeit, wodurch die Notwendigkeit teurer Geflechtverstärkungen entfällt.
  • Ideal für Abfüll- und Dosierprozesse, da Pulsationen nach dem Pumpen reduziert werden, um eine präzise Abfüll- und Dosiergenauigkeit zu gewährleisten.
  • Weist im Vergleich zu konkurrierenden Schläuchen mit hoher Shore-Härte eine zwei- bis dreimal geringere Pulsation auf, wodurch ein unbeabsichtigtes Nachtropfen an der Füllnadel verhindert wird.
  • Erreicht erstklassige Leistung mit den höchsten Berstdruckwerten unter vergleichbaren Produkten.
  • Es ist vakuumkompatibel und eignet sich daher für eine breite Palette kritischer Flüssigkeitstransferanwendungen.
  • Bietet eine hohe Transparenz für die einfache visuelle Überwachung der Flüssigkeitsaktivität innerhalb der Schläuche und unterstützt damit Anwendungen, die visuelle Hinweise und Beobachtungen erfordern.
  • Unterstützt einen gleichmäßigen und präzisen Flüssigkeitstransfer und erhöht so die Zuverlässigkeit kritischer Prozesse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,031 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,156 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4,0 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.62 m
Farbe Durchscheinend
Härte 80 (Shore A)
Produkttyp Druck- und Vakuumschläuche
Menge 20 Rollen