Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ STHT™ -80 Schlauch mit 8,0 mm Innendurchmesser
Artikelnummer. 30428876
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12,7 mm
14,3 mm
Menge:
10 Rollen
20 Rollen
Packungsgröße:
150 Meter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Menge Packungsgröße
30428876 14,3 mm 10 Rollen 150 Meter
30428861 12,7 mm 10 Rollen 150 Meter
30428860 12,7 mm 20 Rollen 150 Meter
30428852 14,3 mm 20 Rollen 150 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30428876 Lieferant Saint-Gobain Performance Plastics Lieferanten-Nr. STHT803134F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7982.18 €
    6770.31 € / 150 Meter
    Sparen 1211.87 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet für Anwendungen mit hohem Berstdruck und Vakuum. Dank seiner überlegenen Druckbeständigkeit entfällt die Notwendigkeit teurer Geflechtverstärkungen. Es reduziert Pulsationen für präzises Abfüllen und Dosieren und seine Transparenz gewährleistet eine einfache visuelle Überwachung.
  • Sani-Tech™ STHT™ -80 ist ein hochwertiger, platinvernetzter Silikonschlauch, der für Anwendungen mit hohem Berstdruck und Vakuum entwickelt wurde.
  • Bietet eine überlegene Druckbeständigkeit, wodurch die Notwendigkeit teurer Geflechtverstärkungen entfällt.
  • Ideal für Abfüll- und Dosierprozesse, da Pulsationen nach dem Pumpen reduziert werden, um eine präzise Abfüll- und Dosiergenauigkeit zu gewährleisten.
  • Weist im Vergleich zu konkurrierenden Schläuchen mit hoher Shore-Härte eine zwei- bis dreimal geringere Pulsation auf, wodurch ein unbeabsichtigtes Nachtropfen an der Füllnadel verhindert wird.
  • Erreicht erstklassige Leistung mit den höchsten Berstdruckwerten unter vergleichbaren Produkten.
  • Es ist vakuumkompatibel und eignet sich daher für eine breite Palette kritischer Flüssigkeitstransferanwendungen.
  • Bietet eine hohe Transparenz für die einfache visuelle Überwachung der Flüssigkeitsaktivität innerhalb der Schläuche und unterstützt damit Anwendungen, die visuelle Hinweise und Beobachtungen erfordern.
  • Unterstützt einen gleichmäßigen und präzisen Flüssigkeitstransfer und erhöht so die Zuverlässigkeit kritischer Prozesse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,313 in.
Innendurchmesser (metrisch) 8.0 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,563 in.
Außendurchmesser (metrisch) 14,3 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Farbe Durchscheinend
Härte 80 (Shore A)
Produkttyp Druck- und Vakuumschläuche
Menge 10 Rollen