Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -C Silikonschlauch
Artikelnummer. 17903461
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,59 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,2 mm
Maximaler Druck:
157 psi beträgt
16,9 psi
20.1 psi
22.9 psi
24.5 psi
30.8 psi
36.7 psi
40.4 psi
44.7 psi
47.2 psi
56 psi
63.3 psi
67,5 psi
72.1 psi
74.6 psi
82.5 psi
82.7 psi
91.1 psi
94.1 psi
95.5 psi
Gesamtlänge (metrisch):
7,5 m
15 m
30 m
Dicke (metrisch):
0,79 mm
1,59 mm
2,38 mm
2,5 mm
3 mm
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
Packungsgröße:
15 Meter
210 Meter
30 Meter
7.50 Meter
55 product options available for selection
Product selection table with 55 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Gesamtlänge (metrisch) Dicke (metrisch) Packungsgröße
17903461 12,7 mm 22.9 psi 30 m 2,38 mm 30 Meter
17903491 1,6 mm 56 psi 30 m 0,79 mm 30 Meter
17963491 1,6 mm 82.5 psi 15 m 1,59 mm 30 Meter
17923511 1,6 mm 82.5 psi 30 m 1,59 mm 30 Meter
17923491 1,6 mm 94.1 psi 30 m 2,38 mm 15 Meter
17953491 2 mm 74.6 psi 30 m 1,59 mm 30 Meter
17973481 2 mm 95.5 psi 15 m 3,18 mm 15 Meter
17993571 2 mm 95.5 psi 30 m 3,18 mm 30 Meter
17933591 2,4 mm 67,5 psi 15 m 1,59 mm 30 Meter
17923431 2,4 mm 82.5 psi 30 m 2,38 mm 15 Meter
17943431 2,4 mm 91.1 psi 30 m 3,18 mm 30 Meter
17963431 3,2 mm 56 psi 15 m 1,59 mm 30 Meter
17913581 3,2 mm 56 psi 30 m 1,59 mm 15 Meter
17913481 3,2 mm 72.1 psi 30 m 2,38 mm 30 Meter
17953511 3,2 mm 94.1 psi 15 m 4,76 mm 30 Meter
17953431 4 mm 47.2 psi 30 m 1,59 mm 15 Meter
17943521 4 mm 63.3 psi 30 m 2,38 mm 15 Meter
17933521 4 mm 74.6 psi 15 m 3,18 mm 30 Meter
17923591 4,7 mm 40.4 psi 30 m 1,59 mm 15 Meter
17923441 4,7 mm 56 psi 15 m 2,38 mm 30 Meter
17913531 4,8 mm 40.4 psi 15 m 1,59 mm 15 Meter
17933531 4,8 mm 67,5 psi 15 m 3,18 mm 15 Meter
17943441 4,8 mm 67,5 psi 30 m 3,18 mm 15 Meter
17903441 4,8 mm 82.5 psi 15 m 4,76 mm 30 Meter
17913421 1,59 mm 82.7 psi 30 m 2,5 mm 30 Meter
17943531 6,4 mm 30.8 psi 15 m 1,59 mm 15 Meter
17963531 6,4 mm 30.8 psi 30 m 1,59 mm 30 Meter
17903531 6,4 mm 44.7 psi 15 m 2,38 mm 15 Meter
17933441 6,4 mm 44.7 psi 30 m 2,38 mm 30 Meter
17923581 6,4 mm 56 psi 15 m 3,18 mm 15 Meter
17943591 6,4 mm 56 psi 30 m 3,18 mm 15 Meter
17963441 7,9 mm 24.5 psi 15 m 1,59 mm 30 Meter
17973531 7,9 mm 36.7 psi 15 m 2,38 mm 15 Meter
17913571 7,9 mm 36.7 psi 30 m 2,38 mm 30 Meter
17983531 7,9 mm 47.2 psi 15 m 3,18 mm 30 Meter
17993441 7,9 mm 47.2 psi 30 m 3,18 mm 30 Meter
17903541 7,9 mm 63.3 psi 30 m 4,76 mm 15 Meter
17913491 1,6 mm 157 psi beträgt 15 m 3 mm 15 Meter
17983441 9,5 mm 20.1 psi 30 m 1,59 mm 30 Meter
17903451 9,5 mm 30.8 psi 15 m 3,18 mm 15 Meter
17923541 9,5 mm 30.8 psi 30 m 3,18 mm 30 Meter
17963591 9,5 mm 40.4 psi 15 m 3,18 mm 30 Meter
17963501 9,5 mm 40.4 psi 30 m 3,18 mm 30 Meter
17933451 9,5 mm 56 psi 30 m 4,76 mm 15 Meter
17953451 12,7 mm 30.8 psi 15 m 3,18 mm 15 Meter
17943451 12,7 mm 30.8 psi 30 m 3,18 mm 30 Meter
17953551 12,7 mm 44.7 psi 15 m 4,76 mm 15 Meter
17973451 12,7 mm 44.7 psi 30 m 4,76 mm 30 Meter
17943551 15,9 mm 24.5 psi 15 m 3,18 mm 210 Meter
17973541 15,9 mm 24.5 psi 30 m 3,18 mm 15 Meter
17953591 15,9 mm 36.7 psi 15 m 4,76 mm 15 Meter
17993461 19,1 mm 20.1 psi 15 m 3,18 mm 7.50 Meter
17903471 19,1 mm 30.8 psi 15 m 4,76 mm 15 Meter
17973551 19,1 mm 40.4 psi 7,5 m 6,35 mm 15 Meter
17963551 22,2 mm 16,9 psi 15 m 3,18 mm 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 55 options available.
55 options
Artikelnummer. 17903461 Lieferant Saint Gobain Life Sciences™ Lieferanten-Nr. STHTC5004H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1496.33 €
    1033.53 € / 30 Meter
    Sparen 462.80 €
    30% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pharmazeutische, platinvernetzte Silikonschläuche sind beständig gegen wiederholtes Autoklavieren und verhindern das Anhaften von Blutprodukten und anderen Hygieneflüssigkeiten.
  • Hochreine Schläuche in biopharmazeutischer Qualität
  • In 1/16 in. ID und höherwertige Modelle verfügen über lasergeätzte Teilenummern und Chargencodes, um eine vollständige Produktrückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
  • Optionen für Shore-A-Härte von 50 oder 65
  • Unübertroffene Oberflächenglätte
  • Sehr flexibel
  • Autoklavierbar und gammastabil
  • Temperaturbereich von -62 °C bis +260 °C (-80 °F °bis +500 °F)
  • Verleiht keinen Geschmack oder Geruch
  • Farbstreifen zur Unterscheidung Ihres Flüssigkeitswegs erhältlich
  • Erhältlich als Schüttgut oder in kundenspezifischen Konfektionen sowie in 25-, 50- und 100-ft.-Spulen.
  • Trifft USP Klasse VI, Europäisches Arzneibuch 3.1.9 und FDA-Kriterien
  • Die Anwendungen umfassen: Flüssigkeitstransfer in pharmazeutischen, biopharmazeutischen und/oder Laborumgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Innendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,689 in.
Außendurchmesser (metrisch) 17.5 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 98,4 in.
Gesamtlänge (metrisch) 30 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,094 in.
Dicke (metrisch) 2,38 mm
Zur Verwendung mit Pharmazeutische Silikonschläuche
Resistenzeigenschaften 250 lbf/in.
Farbe Klar
Härte 50 (Shore A)
Flexibilität Flexibel
Maximaler Druck 22.9 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp Schläuche
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.