Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -R Geflechtverstärkter Silikonschlauch
Artikelnummer. 17903561
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Flexibility:
102 mm Biegeradius
152 mm Biegeradius
25 mm Biegeradius
50 mm Biegeradius
76 mm Biegeradius
Maximaler Druck:
105 psi
113.2 psi
125 psi
175 psi
180 psi
75 psi
Dicke (metrisch):
3,2 mm
4,7 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Flexibility Maximaler Druck Dicke (metrisch) unitSize
17903561 3 mm 25 mm Biegeradius 113.2 psi 3,2 mm 7.50 Meter
17953831 9,5 mm 50 mm Biegeradius 180 psi 3,2 mm 7.50 Meter
17913821 12,7 mm 76 mm Biegeradius 175 psi 4,7 mm 7.50 Meter
17923461 15,9 mm 102 mm Biegeradius 125 psi 4,7 mm 7.50 Meter
17983591 19,1 mm 102 mm Biegeradius 105 psi 4,7 mm 7.50 Meter
17953561 25,4 mm 152 mm Biegeradius 75 psi 4,7 mm 7.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17903561 Lieferant Saint Gobain Life Sciences™ Lieferanten-Nr. STHTR0250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Dieser geflechtverstärkte, platinvernetzte Silikonschlauch ist ein ultra-flexibler, hochreiner Schlauch, der für Hochdruckanwendungen entwickelt wurde.
  • Hergestellt mit Sani-Tech™ 65 Silikonharze nach Kundenmarke
  • Beständig gegen extreme Temperaturen, Ozon, Strahlung, Feuchtigkeit, Druckverformung, Witterungseinflüsse und chemische Angriffe
  • Gibt den darin transportierten Flüssigkeiten weder Geschmack noch Geruch.
  • Hält wiederholter Autoklavierung und Sterilisation stand
  • Verhindert das Anhaften von Blutprodukten und anderen Hygieneflüssigkeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,118 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,433 in.
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 24,6 in.
Gesamtlänge (metrisch) 7.5 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,126 in.
Dicke (metrisch) 3,2 mm
Zur Verwendung mit Pharmazeutische Silikonschläuche
Resistenzeigenschaften 326 lbf/in.
Farbe Klar
Härte 65 (Shore A)
Flexibility 25 mm Biegeradius
Maximaler Druck 113.2 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp Schläuche
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.