Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -R Geflechtverstärkter Silikonschlauch
Artikelnummer. 17983591
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Flexibilität:
102 mm Biegeradius
152 mm Biegeradius
25 mm Biegeradius
50 mm Biegeradius
76 mm Biegeradius
Maximaler Druck:
105 psi
113.2 psi
125 psi
175 psi
180 psi
75 psi
Dicke (metrisch):
3,2 mm
4,7 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Flexibilität Maximaler Druck Dicke (metrisch) Packungsgröße
17983591 19,1 mm 102 mm Biegeradius 105 psi 4,7 mm 7.50 Meter
17903561 3 mm 25 mm Biegeradius 113.2 psi 3,2 mm 7.50 Meter
17953831 9,5 mm 50 mm Biegeradius 180 psi 3,2 mm 7.50 Meter
17913821 12,7 mm 76 mm Biegeradius 175 psi 4,7 mm 7.50 Meter
17923461 15,9 mm 102 mm Biegeradius 125 psi 4,7 mm 7.50 Meter
17953561 25,4 mm 152 mm Biegeradius 75 psi 4,7 mm 7.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17983591 Lieferant Saint Gobain Life Sciences™ Lieferanten-Nr. STHTR0750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.25 €
    902.36 € / 7.5 Meter
    Sparen 1067.89 €
    54% Rabatt
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser geflechtverstärkte, platinvernetzte Silikonschlauch ist ein ultra-flexibler, hochreiner Schlauch, der für Hochdruckanwendungen entwickelt wurde.
  • Hergestellt mit Sani-Tech™ 65 Silikonharze nach Kundenmarke
  • Beständig gegen extreme Temperaturen, Ozon, Strahlung, Feuchtigkeit, Druckverformung, Witterungseinflüsse und chemische Angriffe
  • Gibt den darin transportierten Flüssigkeiten weder Geschmack noch Geruch.
  • Hält wiederholter Autoklavierung und Sterilisation stand
  • Verhindert das Anhaften von Blutprodukten und anderen Hygieneflüssigkeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,752 in.
Innendurchmesser (metrisch) 19,1 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,126 in.
Außendurchmesser (metrisch) 28.6 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 24,6 in.
Gesamtlänge (metrisch) 7.5 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,185 in.
Dicke (metrisch) 4,7 mm
Zur Verwendung mit Pharmazeutische Silikonschläuche
Resistenzeigenschaften 326 lbf/in.
Farbe Klar
Härte 65 (Shore A)
Flexibilität 102 mm Biegeradius
Maximaler Druck 105 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp Schläuche