Learn More
Colder Products Company Sanitär AseptiQuik S-Stecker, Hochtemperatur
Beschreibung
- Das FLIP-CLICK-PULL-Design von AseptiQuik S ermöglicht es Benutzern, kleine Medienmengen schnell und einfach mit geringerem Risiko von Bedienungsfehlern zu übertragen.
- Die geschlechtsneutrale und robuste Konstruktion des Verbinders gewährleistet eine zuverlässige Leistung ohne die Notwendigkeit von Klemmen, Vorrichtungen oder Rohrschweißgeräten.
- Die integrierten Pull-Lasch-Abdeckungen dienen als Schutzabdeckung, reduzieren die Komplexität des Bauteils und gewährleisten die gleichzeitige Entnahme beider Membranen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, ADCF |
| Material | Polycarbonat |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 39 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 4 °C |
| Sterilität | Hygienisch |
| Schlauchanschluss | 3/4 in. |
| Sterilisationsmethode | Gamma, Autoklav |
| Material (Dichtung) | Platinbehandeltes Silikon |
| Maximaler Druck | 60 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 104 °F |
| Mehr anzeigen |