Learn More
Cole-Parmer Sanitär-Klemmverschraubungen, gerader konzentrischer Reduzierer, Edelstahl 316
Artikelnummer. 30053897 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
1 bis 1-1/2 in. Sanitärklemmengröße
1 bis 3/4 in Sanitärklemmengröße
2 bis 1 in. Sanitärklemmengröße
2 bis 1-1/2 in. Sanitärklemmengröße
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
30053897 1 bis 3/4 in Sanitärklemmengröße 1 Stück
30053551 2 bis 1 in. Sanitärklemmengröße 1 Stück
30054191 2 bis 1-1/2 in. Sanitärklemmengröße 1 Stück
30053608 1 bis 1-1/2 in. Sanitärklemmengröße 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30053897 Lieferant Cole-Parmer Lieferanten-Nr. 5011800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.30 €
    42.37 € / 1 Stück
    Sparen 12.93 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 13-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke- und —Molkereiindustrie; die Anschlüsse entsprechen den FDA- und 3A-Standards.
Ideal für allgemeine Anwendungen sowie für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung. Edelstahl 316L (SS) bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber korrosiven Säuren und Basen. Eine gemeinsame —Mittellinie ist hilfreich, wenn Kavitation vorhanden ist.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 3 A;FDA
Auslassanschluss Hygienisch
Form Gerade
Enthält 1 bis 3/4 in Sanitärklemmengröße
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.