Learn More
Cole-Parmer Sanitär-Schlauchverschraubungen, gerader Schlauchanschlussadapter, Edelstahl 316
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
Ideal für allgemeine Anwendungen sowie für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung. Edelstahl 316L (SS) bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber korrosiven Säuren und Basen. Der Schlauchanschluss erleichtert den Übergang zu Schläuchen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 3 A;FDA |
| Durchmesser (metrisch) | 3/4 in. |
| Auslassanschluss | Sanitär-Schlauchanschluss |
| Form | Gerade |
| Enthält | 3/4 in. Sanitärklemmengröße |