Learn More
Cole-Parmer Sanitär-Schlauchverschraubungen, gerader Schlauchanschlussadapter, Edelstahl 316
Artikelnummer. 30054337 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1 in.
1-1/2 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
2 in.
3/4 in.
3/8 in.
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
30054337 1-1/2 in. 1 Stück
30054121 3/8 in. 1 Stück
30054278 1/4 in. 1 Stück
30053175 1 in. 1 Stück
30054051 3/4 in. 1 Stück
30054177 1/2 in. 1 Stück
30052958 2 in. 1 Stück
30054292 1/8 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30054337 Lieferant Cole-Parmer Lieferanten-Nr. 5011813
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke- und —Molkereiindustrie; die Anschlüsse entsprechen den FDA- und 3A-Standards.
Ideal für allgemeine Anwendungen sowie für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung. Edelstahl 316L (SS) bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber korrosiven Säuren und Basen. Der Schlauchanschluss erleichtert den Übergang zu Schläuchen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 3 A;FDA
Durchmesser (metrisch) 1-1/2 in.
Auslassanschluss Sanitär-Schlauchanschluss
Form Gerade
Enthält 1-1/2 in. Sanitärklemmengröße