Learn More
Masterflex™ Klemme in T-Form für Hygienebereiche
Artikelnummer. 11765658
Click to view available options
Schlauchgröße:
1.5 Zoll
3/4 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11765658
Marke: Masterflex™ 3070088
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entspricht den FDA-Anforderungen und den Hygienestandards 3A
  • Einfache Verbindung von Schläuchen und Anschlüssen unterschiedlichen Typs
  • Kompatibel mit standardmäßigen 304L-Anschlussklemmen
  • Ideal für die pharmazeutische Industrie
  • Chemische Kompatibilität bei der Verwendung mit korrosiven Säuren und Basen
  • T-förmige Standard-Adapter ermöglichen es, den Flüssigkeitsstrom auf zwei Flusswege aufzuteilen oder zusammenzuführen.
  • Zwei Materialoptionen zur Auswahl:
  • 316L-Edelstahlkupplungen sind für die pharmazeutische Industrie geeignet. Sie bieten eine hervorragende chemische Kompatibilität bei der Verwendung mit korrosiven Säuren und Basen.
Spezifikation
Material 316L-Edelstahl
Schlauchgröße 3/4 Zoll
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Form T-Form
Produkttyp Klemme in T-Form für Hygienebereiche