Learn More
Masterflex™ Klemme in T-Form für Hygienebereiche
Artikelnummer. 11780319
Click to view available options
Schlauchgröße:
1.5 Zoll
3/4 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11780319
Marke: Masterflex™ 3070090
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entspricht den FDA-Anforderungen und den Hygienestandards 3A
  • Einfache Verbindung von Schläuchen und Anschlüssen unterschiedlichen Typs
  • Kompatibel mit standardmäßigen 304L-Anschlussklemmen
  • Ideal für die pharmazeutische Industrie
  • Chemische Kompatibilität bei der Verwendung mit korrosiven Säuren und Basen
  • T-förmige Standard-Adapter ermöglichen es, den Flüssigkeitsstrom auf zwei Flusswege aufzuteilen oder zusammenzuführen.
  • Zwei Materialoptionen zur Auswahl:
  • 316L-Edelstahlkupplungen sind für die pharmazeutische Industrie geeignet. Sie bieten eine hervorragende chemische Kompatibilität bei der Verwendung mit korrosiven Säuren und Basen.
Spezifikation
Material 316L-Edelstahl
Schlauchgröße 1.5 Zoll
Anschlussgröße 1.5 Zoll
Form T-Form
Produkttyp Klemme in T-Form für Hygienebereiche