Learn More
Masterflex™ Klemme in T-Form für Hygienebereiche
Beschreibung
- Einfache Verbindung von Schläuchen und Anschlüssen unterschiedlichen Typs
- Kompatibel mit standardmäßigen 304L-Anschlussklemmen
- Ideal für die pharmazeutische Industrie
- Chemische Kompatibilität bei der Verwendung mit korrosiven Säuren und Basen
- T-förmige Standard-Adapter ermöglichen es, den Flüssigkeitsstrom auf zwei Flusswege aufzuteilen oder zusammenzuführen.
- Zwei Materialoptionen zur Auswahl:
- 316L-Edelstahlkupplungen sind für die pharmazeutische Industrie geeignet. Sie bieten eine hervorragende chemische Kompatibilität bei der Verwendung mit korrosiven Säuren und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | 316L-Edelstahl |
| Schlauchgröße | 3/4 Zoll |
| Anschlussgröße | 3/4 Zoll |
| Form | T-Form |
| Produkttyp | Klemme in T-Form für Hygienebereiche |