Learn More
Cole-Parmer Sanitary Fittings, Tee Union, Polypropylene
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Enthält:
1-1/2 in. Sanitärklemmengröße
1 in. Sanitärklemmengröße
3/4 in. Sanitärklemmengröße
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Meet US and EU standards for use in pharmaceutical process applications. ASME-BPE, USP Class VI, and FDA compliant. Sterilize by autoclave, EtO, or gamma irradiation. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 135°C |
| Auslassanschluss | Sanitary |
| Sterilisationsmethode | Autoclave, EtO, gamma irradiation |
| Enthält | 1 in. Sanitärklemmengröße |