Learn More
Cole-Parmer Sanitary Fittings, Tee Union, Polypropylene
Artikelnummer. 30053259 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
1-1/2 in. Sanitärklemmengröße
1 in. Sanitärklemmengröße
3/4 in. Sanitärklemmengröße
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
30053259 1-1/2 in. Sanitärklemmengröße 1 Stück
30053055 1 in. Sanitärklemmengröße 1 Stück
30053107 3/4 in. Sanitärklemmengröße 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 30053259
Marke: Cole-Parmer 5011888
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
High-quality nonmetallic sanitary fittings for critical fluid applications
Meet US and EU standards for use in pharmaceutical process applications. ASME-BPE, USP Class VI, and FDA compliant. Sterilize by autoclave, EtO, or gamma irradiation. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;Non-Phthalate;RoHS;USP
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 135°C
Auslassanschluss Sanitary
Sterilisationsmethode Autoclave, EtO, gamma irradiation
Enthält 1-1/2 in. Sanitärklemmengröße