Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glas- und Metallspritze mit Record-Konus
Artikelnummer. 10056041
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 ml
30 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10056041
Marke: Poulten & Graf GmbH 7 20041
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glas- und Metallspritze mit Record-Konus wird zum Messen und Dispensieren von Flüssigkeiten verwendet.
  • Mit Schreiberspitze
  • Mit Stahlkolben
  • Austauschbar
  • Nur für technische Zwecke
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Neutral Glass, Neutrales Glas (Zylinder), Vernickeltes Messing (Spitze), Stahl (Kolben)
Farbe Klar
Beschreibung Glas- und Metallspritze mit Record-Konus
Latexfrei Ja
Produkttyp Glas- und Metallspritze
Einwegprodukt Nein
Graduierungen Bernsteinfarbig
Modell Glas- und Metallspritze
Menge 1
Volumen (metrisch) 20 ml
Art der Kanülenspitze Record-Konus
Graduated Ja