Learn More
SANT-1, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | SANT-1 |
| CAS | 304909-07-7 |
| Summenformel | C23 H27 N5 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H27N5/c1-19-23(20(2)28(25-19)22-11-7-4-8-12-22)17-24-27-15-13-26(14-16-27)18-21-9-5-3-6-10-21/h3-12,17H,13-16,18H2,1-2H3/b24-17+ |
| SMILES | Cc1nn(c(C)c1\C=N\N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)c4ccccc4 |
| IUPAC-Name | (E)-N-(4-Benzylpiperazin-1-yl)-1-(3,5-Dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanimin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 373.49 |
| Formelmasse | 373.2266 |