Learn More
Fisherbrand™ Santoprene Pumpenschlauch
Product Code. 10060091 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9,6 mm
Dicke (metrisch):
1.6 mm
2,4 mm
Unit Size:
15 Meter
Product Code. 10060091
Only null left
Add to basket
Add to basket
Für Anwendungen im Labor- und Gesundheitsbereich.
  • Kann über 100 Dampfautoklavierzyklen bei 134 °C widerstehen
  • Kann fünf standardmäßigen Krankenhaussterilisationszyklen mit Ethylenoxid ohne signifikante physikalische oder chemische Auswirkungen widerstehen
  • Kann mit hochenergetischer, ionisierender Bestrahlung sterilisiert werden
  • Sterilisiert bei normalen Strahlenwerten von 2 Mrad bis 3 Mrad
  • Kann anstatt herkömmlichen Pumpenmaterialien wie Neopren, Butyl und Silikon verwendet werden
Specifications
Zertifizierung/Konformität Klasse 6
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Santoprene
Gesamtlänge (metrisch) 15┬ám
Dicke (metrisch) 2,4 mm
Zur Verwendung mit Peristaltikpumpe
Verpackungsmenge Je 1 x
Produkttyp Pumpenschlauch