Beschreibung
- Kann über 100 Dampfautoklavierzyklen bei 134 °C widerstehen
- Kann fünf standardmäßigen Krankenhaussterilisationszyklen mit Ethylenoxid ohne signifikante physikalische oder chemische Auswirkungen widerstehen
- Kann mit hochenergetischer, ionisierender Bestrahlung sterilisiert werden
- Sterilisiert bei normalen Strahlenwerten von 2 Mrad bis 3 Mrad
- Kann anstatt herkömmlichen Pumpenmaterialien wie Neopren, Butyl und Silikon verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Klasse 6 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9,6 mm |
| Material | Santoprene |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15┬ám |
| Dicke (metrisch) | 2,4 mm |
| Zur Verwendung mit | Peristaltikpumpe |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Produkttyp | Pumpenschlauch |