Beschreibung
- Hält über hundert Zyklen der Dampfsterilisation bei 134 °C °stand.
- Kann fünf Standard-Sterilisationszyklen im Krankenhaus mit Ethylenoxid überstehen, ohne dass signifikante physikalische oder chemische Auswirkungen auftreten.
- Kann mittels hochenergetischer ionisierender Strahlung sterilisiert werden.
- Sterilisiert bei normalen Bestrahlungsstärken, 2 Mrad bis 3 Mrad
- Kann anstelle herkömmlicher Pumpenmaterialien wie Neopren, Butyl und Silikon verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Klasse 6 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Santoprene |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15┬ám |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Zur Verwendung mit | Peristaltikpumpe |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Produkttyp | Pumpenschlauch |