Learn More
Fisherbrand™ Santoprene Pumpenschlauch
Artikelnummer. 10777871 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9,6 mm
Dicke (metrisch):
1.6 mm
2,4 mm
Packungsgröße:
15 Meter
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) Packungsgröße
10777871 3.2 mm 1.6 mm 15 Meter
10152081 1.6 mm 1.6 mm 15 Meter
10529211 4.8 mm 1.6 mm 15 Meter
10509561 4.8 mm 2,4 mm 15 Meter
10060091 6.4 mm 2,4 mm 15 Meter
10786741 6.4 mm 1.6 mm 15 Meter
10203561 8 mm 1.6 mm 15 Meter
10171411 9,6 mm 2,4 mm 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10777871
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.85 €
    106.31 € / 15 Meter
    Sparen 58.54 €
    35% Rabatt
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen im Labor- und Gesundheitsbereich.
  • Hält über hundert Zyklen der Dampfsterilisation bei 134 °C °stand.
  • Kann fünf Standard-Sterilisationszyklen im Krankenhaus mit Ethylenoxid überstehen, ohne dass signifikante physikalische oder chemische Auswirkungen auftreten.
  • Kann mittels hochenergetischer ionisierender Strahlung sterilisiert werden.
  • Sterilisiert bei normalen Bestrahlungsstärken, 2 Mrad bis 3 Mrad
  • Kann anstelle herkömmlicher Pumpenmaterialien wie Neopren, Butyl und Silikon verwendet werden.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse 6
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Material Santoprene
Gesamtlänge (metrisch) 15┬ám
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit Peristaltikpumpe
Verpackungsmenge Je 1 x
Produkttyp Pumpenschlauch