missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SAP130 Antibody (S07-2K8), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00 € - 645.00 €
Spezifikation
| Antigen | SAP130 |
|---|---|
| Klon | S07-2K8 |
| Konzentration | 0.3 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18650095
|
Novus Biologicals
NBP3-19974-50ul |
50 μg |
421.00 €
50 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18626194
|
Novus Biologicals
NBP3-19974-100ul |
100 μg |
645.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
SAP130 Monoclonal antibody specifically detects SAP130 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpezifikation
| SAP130 | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 23450 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| S07-2K8 | |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| KIAA0017splicing factor 3b, subunit 3, 130kD, Pre-mRNA-splicing factor SF3b 130 kDa subunit, RSE1, SAP130SAP 130, SF3B130, SF3b130pre-mRNA splicing factor SF3b, 130 kDa subunit, Spliceosome-associated protein 130, splicing factor 3B subunit 3, splicing factor 3b, subunit 3, 130kDa, STAF130 | |
| A synthetic peptide of human SAP130 (Uniprot # Q15393) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts