missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SAP97 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB5305)

Beschreibung
SAP97 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
This gene encodes a multi-domain scaffolding protein that is required for normal development. This protein may have a role in septate junction formation, signal transduction, cell proliferation, synaptogenesis and lymphocyte activation. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene, but the full-length nature of some of the variants is not known.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SAP97 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 24GB5305 |
| Konzentration | 0.62 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | DLG1 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q12959, Q62696, Q811D0 |
| Gen-Alias | B130052P05Rik; discs large homolog 1; discs large homolog 1, scribble cell polarity complex component; discs large MAGUK scaffold protein 1; discs, large homolog 1; discs, large homolog 1 (Drosophila); discs, large homolog 1 (Drosophila) transcript variant 6-v1; discs, large homolog 1 (Drosophila) transcript variant 6-v2; disks large homolog 1; dJ1061C18.1.1; DKFZp761P0818; DKFZp781B0426; DLG1; Dlgh1; Drosophila discs-large tumor suppressor homologue (synapse associated protein); E-dlg/SAP97; Embryo-dlg/synapse-associated protein 97; hDlg; mKIAA4187; presynaptic protein SAP97; SAP97; SAP-97; synapse-associated protein 97 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?