missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sapanisertib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16475648
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16475648 10 mg
16461817 50 mg
16428347 5 mg
16466166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16475648 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13328

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Sapanisertib (INK-128; MLN0128; TAK-228) is an orally available, ATP-dependent mTOR1/2 inhibitor with an IC50 of 1 nM for mTOR kinase.

Sapanisertib (INK-128

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sapanisertib
Physikalische Form Solid
CAS 1224844-38-5
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H15N7O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym INK-128 MLN0128 TAK-228
Löslichkeitsinformationen DMSO : 55 mg/mL (177.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=NC2=C1C(C3=CC4=C(C=C3)OC(N)=N4)=NN2C(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 309.33
Formelmasse 309.33
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.