Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saponin, aus Quillaja Saponaria Molina
Artikelnummer. p-191603 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 10157800
Marke: Thermo Scientific Chemicals 419231000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 74499-23-3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74499-23-3
MDL-Nummer MFCD00081981
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saponin
Namenshinweis pract.
Extinktion (c=20, water) (1 cm cell), (c=20, water) (1 cm cell) at 0nm, 2 max. at 520nm
Farbe Rot bis Rotbraun
pH 3.8 to 4.6 (20% soln.)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 14, 8365
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in diluted alcohol. 20% Solubility in water
Physikalische Form Pulver