Learn More
Saponin, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ein Glykosid zur Permeabilisierung zellulärer Membrane. Saponin wird als Nahrungsergänzungsmittel und Nutrazeutika sowie als Zusatzstoff bei der Herstellung von Impfstoffen verwendet. Es findet Anwendung in den Bereichen Lebensmittel, Kosmetika und Pharmazie. Es wird als Flüssigseife, Schmuckpolitur, Reinigungsmittel, Heimtiershampoo, Tensid und Benetzungsmittel verwendet. Es wird ferner als antimikrobielles Mittel zur Behandlung von Malaria, zur Cholsterinsenkung zur Unterstützung des Immunsystems, zur Knochenstärkung und bei Bluthochdruck eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Futtermittel und Autoreiniger verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Saponin |
| Schmelzpunkt | 158°C (decomposition) |
| Menge | 25 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in cold water. |
| Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- Saponin
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Saponins
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.