Learn More
Skytec™ Sapphire Aero Gloves
Artikelnummer. p-200110064
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 30274579
Marke: Skytec™ SKG00011FD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
A second skin cut resistant glove, thin, soft and comfortable allowing high dexterity tasks.
  • Ultra-Lightweight
  • Designed for easy movement and continuous wear
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A3, EN 388:2016 + A1:2018 4X42C, EN 21420:2020
Bauweise Seamless Knit
Coating Material Foam Nitrile
Farbe Gray, Black
Cut Resistance Rating Level C
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material HPPE
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Größe Small
Norm EN 388 4X42C
Länge (metrisch) 220 mm