Learn More
Skytec™ Sapphire Nano Foam+ Gloves
Artikelnummer. p-200110059
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 30274515
Marke: Skytec™ SKG00079FD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Outstanding level of cut protection and tactility on the thinest liner possible. With a nitrile foam coated palm, the second skin feeling has never been better to work in oily and wet conditions.
  • High cut resistance: Level F / A11
  • 25 gauge seamless liner offers unprecedented levels of fingertip sensitivity for precision tasks
  • Durable nitrile foam palm coating ensures good protection against oily and wet parts
  • Reinforced thumb crotch enhances durability
  • Touchscreen capabilities to allow usage with screen devices
  • Designed for easy movement and continuous wear
  • Breathable back of hand to reduce perspiration
  • Seamless knit prevents irritation
  • Elasticated wrist provides a secure fit
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A7,Abrasion 4, EN 388:2016 + A1:2018 4X41F
Coating Material Foam Nitrile
Farbe Gray, Black
Cut Resistance Rating Level F
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Tungsten
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Größe Small
Norm EN 388 4X41F
Auskleidungsmaterial HPPE, Tungsten, Nylon
Länge (metrisch) 215 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis