Learn More
Greiner Bio-One Saphir-Pipettenspitze, nicht steril
Artikelnummer. 17394770
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
200 μl
300 μl
1.000 μl
Graduierungen:
0,5, 2, 10 μL
10, 50, 100 μL
200, 500, 1000 μL
Länge (metrisch):
31 mm
51 mm
60,2 mm
82 mm
Länge (angloamerikanisch):
1,22 in.
2,01 in.
2,37 in.
3,23 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Graduierungen Länge (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
17394770 200 μl 10, 50, 100 μL 51 mm 2,01 in. 1000 Stück
17374770 10 μl 0,5, 2, 10 μL 31 mm 1,22 in. 1000 Stück
17304780 300 μl 10, 50, 100 μL 60,2 mm 2,37 in. 1000 Stück
17314780 1.000 μl 200, 500, 1000 μL 82 mm 3,23 in. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17394770 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 775350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.19 €
    24.23 € / 1000 Stück
    Sparen 34.96 €
    59% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Greiner Bio-One Saphir Pipettenspitzen - Universell passend für alle gängigen Pipetten, frei von nachweisbaren DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxinen) und nicht zytotoxisch.
  • Universelle Passform für alle gängigen Pipetten, einschließlich Mehrkanalpipetten
  • Frei von nachweisbaren DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine)
  • Nicht zyktotoxisch
  • Genauigkeit& Genauigkeit gemäß ISO 8655
  • Hergestellt aus hochtransparentem, reinem Polypropylen
  • Leicht ablesbare Graduierung für schnelle Volumenprüfungen
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit
  • Hergestellt in der EU (Österreich) und nach internationalen Normen getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell Standard
Länge (angloamerikanisch) 2,01 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5
Reinigungsnachweise Frei von DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine); nicht zytotoxisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Manuelles Handling von Flüssigkeiten
Format Großpackung
Menge 15.000 Packungen
Farbcode Gelb
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Socorex, Marke, Gilson Pipetmax, Eppendorf Referenz, Eppendorf Research
Skala Ja
Produktlinie Saphir
Material Polypropylen
Graduierungen 10, 50, 100 μL