Learn More
Skytec Sapphire Supreme Gloves
Artikelnummer. 17891664
Click to view available options
Größe:
7 Small, Small
8,Medium, Medium
9, Large, Large
10,X- Groß, X-Large
11,2X-Large, 2X-Large
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 17891664
Marke: Skytec SKG00001TD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Using the latest innovation, Sapphire Supreme is a very light weight glove (18 gauge) providing outstanding cut protection and high dexterity in the most risky applications. Thin, breathable and long lasting coating, ideal for all precise applications.
  • Cut resistant: Level F (EN 388:2016)
  • 18 gauge seamless liner offers flexibility, comfort and high fingertip sensitivity
  • HPPE on the inside provides comfort and protection
  • Specific metal fiber and Nylon on the outside, fully encapsulated enable extreme cut protection against burrs and sharp edges
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE CAT II, ANSI Cut
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN388, EN 420
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Nitrile MicroFoam
Farbe Gray, Black
Cut Resistance Rating ANSI A6
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material HPPE, Steel Fiber, Nylon, Nitril
Produkttyp Knitted Dipped Glove
Größe 7 Small, Small
Norm EN 388 4X43F
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrial
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Verpackungsart Bag
Menge 120 Pk.
Daumenform verstärkt
Yarn Gauge 18 G
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 240 mm