Learn More
Saquinavir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497258
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16497258 10 mg -
16477226 100 mg 100 Milligramm
16453277 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16497258 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY1700710mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Saquinavir(Ro 31-8959) is an HIV Protease inhibitor used in antiretroviral therapy. Saquinavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.36 μM.
Saquinavir(Ro 31-8959) is an HIV Protease inhibitor used in antiretroviral therapy. Saquinavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.36 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saquinavir
CAS 127779-20-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C38H50N6O5
Menge 10 mg
Synonym Ro 31-8959
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (149.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](CC(N)=O)C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)[C@H](O)CN2[C@H](C(NC(C)(C)C)=O)C[C@@](CCCC3)([H])[C@@]3([H])C2)=O)C4=NC5=CC=CC=C5C=C4
Molekulargewicht (g/mol) 670.84
Formelmasse 670.84
Reinheit (%) 98.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus