missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saquinavir Mesylate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467258
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16467258 10 mg 10 Milligramm
16437226 100 mg -
16423277 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16467258 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17003

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Saquinavir mesylate is an HIV Protease Inhibitor used in antiretroviral therapy.

Saquinavir mesylate is an HIV Protease Inhibitor used in antiretroviral therapy.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Saquinavir Mesylate
CAS 149845-06-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C39H54N6O8S
Menge 10 mg
Synonym Ro 31-8959/003
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (26.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(C[C@H](C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(CN2C[C@@]3([H])CCCC[C@]3(C[C@H]2C(NC(C)(C)C)=O)[H])O)=O)NC(C4=NC5=CC=CC=C5C=C4)=O)=O.CS(O)(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 766.95
Formelmasse 766.95
Reinheit (%) 99.89%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.