Learn More
SAR-260301, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489397
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16489397 5 mg 5 Milligramm
16486858 10 mg 10 Milligramm
16466956 100 mg 100 Milligramm
16463496 25 mg 25 Milligramm
16462927 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16489397 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15837
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SAR-260301 is an orally available and selective PI3Kβ inhibitor with an IC50 of 23 nM.
SAR-260301 is an orally available and selective PI3Kβ inhibitor with an IC50 of 23 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SAR-260301
Physikalische Form Solid
CAS 1260612-13-2
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H22N4O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (352.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(CC(N2[C@@H](C)CC3=C2C=CC=C3)=O)NC(N4CCOCC4)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 354.4
Formelmasse 354.4
Reinheit (%) 99.37%
Güte Research