Learn More
SAR1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16864634 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16864634 150 μL 150 Mikroliter
16874634 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16864634
Marke: Proteintech 154531AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene is a small GTPase that acts as a homodimer. The encoded protein is activated by the guanine nucleotide exchange factor PREB and is involved in protein transport from the endoplasmic reticulum to the Golgi. This protein is part of the COPII coat complex. Defects in this gene are a cause of chylomicron retention disease (CMRD), also known as Anderson disease (ANDD). Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Spezifikation
Antigen SAR1B
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.15 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen SAR1B
Gen-Zugriffsnummer Q5HZY2, Q9CQC9, Q9Y6B6
Gen-Alias ANDD, CMRD, GTBPB, GTP binding protein B, GTP binding protein SAR1b, SAR1 homolog B (S. cerevisiae), SAR1B, SARA2, SARB
Gensymbole Sar1b
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen SAR1B Fusion Protein Ag7718
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 287276, 51128, 66397
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG