Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sarkosin, 98 %
Artikelnummer. 10041860 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10041860
Marke: Thermo Scientific Chemicals 157745000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 107-97-1 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-97-1
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00004279
InChI-Schlüssel FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Methylglycine
PubChem CID 1088
ChEBI CHEBI:15611
IUPAC-Name 2-(Methylamino)essigsäure
SMILES CNCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sarcosine
Farbe Farblos oder Weiß bis Gelb
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Menge 500 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3NHCH2CO2H
Wasser 2% max.
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) ≥97.5% (total base)