Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sarkosin, 98 %
Artikelnummer. 10235630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10235630 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10041860 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11905341 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10235630 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 157741000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107-97-1 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-97-1
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00004279
InChI-Schlüssel FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Methylglycine
PubChem CID 1088
ChEBI CHEBI:15611
IUPAC-Name 2-(Methylamino)essigsäure
SMILES CNCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sarcosine
Farbe Farblos oder Weiß bis Gelb
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3NHCH2CO2H
Wasser 2% max.
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) ≥97.5% (total base)