Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sarkosin, 98 %
Artikelnummer. p-4510348 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10235630 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10041860 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11905341 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10235630
Marke: Thermo Scientific Chemicals 157741000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 107-97-1 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-97-1
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00004279
InChI-Schlüssel FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Methylglycine
PubChem CID 1088
ChEBI CHEBI:15611
IUPAC-Name 2-(Methylamino)essigsäure
SMILES CNCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sarcosine
Farbe Farblos oder Weiß bis Gelb
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3NHCH2CO2H
Wasser 2% max.
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) ≥97.5% (total base)