Learn More
Sarcosinmethyl-Ester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372586
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11372586
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08572.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13515-93-0 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
It can react with formic acid to get N-formyl-N-methyl-glycine methyl ester in the presence of HCO2Na at ambient temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagiert bei Umgebungstemperatur in Gegenwart von HCO2Na mit Ameisensäure zu N-Formyl-N-methyl-glycin-methylester.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13515-93-0
Summenformel C4H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.58
MDL-Nummer MFCD00038876
InChI-Schlüssel HQZMRJBVCVYVQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sarcosine methyl ester hydrochloride, methyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-ome.hcl, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride, unii-ypw7yyp04f, ypw7yyp04f, sarcosine methyl ester hcl, methyl n-methylaminoacetate hydrochloride, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride 1:1, sar-ome hcl
PubChem CID 83544
IUPAC-Name Methyl-2-(methylamino)acetat;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CNCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sarcosine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt ∽105°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 3677128
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 139.58
Reinheit (%) 98%