Learn More
Sarkosyl, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10698963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10698963 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10698963 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP234500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
  • Sarkosyl ist ein anionisches Reinigungsmittel, das während der Extraktion von RNA für die Zelllyse verwendet wird
  • Auch zur Solubilisierung von Membranproteinen geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sarkosyl
Farbe Weiß
CAS 137-16-6
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 45°C
pH 7.5 to 8.5
Menge 500 g
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Prozentgehaltsbereich ≥95 %
Summenformel C15H28NNaO3
Strukturformel NaO2CCH2N(CH3)CO(CH2)10CH3
MDL-Nummer MFCD00042728
Merck Index 15, 4401
Synonym Sodium Lauroyl Sarcosinate
InChI-Schlüssel KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
IUPAC-Name Natrium;2-[dodecanoyl(methyl)amino]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 293.38
PubChem CID 23668817
Formelmasse 293.38
Reinheit (%) ≥95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Lauroylsarcosine sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.