missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Sarpogrelat-Hydrochlorid, 98 %

Artikelnummer. 15731789 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15731789

Marke: Thermo Scientific Chemicals 461912500

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 135159-51-2 | C24H31NO6·HCl | 465.97 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 135159-51-2
Summenformel C24H31NO6·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 465.97
InChI-Schlüssel POQBIDFFYCYHOB-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 444005

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sarpogrelate hydrochloride
Schmelzpunkt 145°C to 148°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dimethylsulfoxide and methanol
Formelmasse 465.97
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt