Learn More
Invitrogen™ SARS-CoV-2 Alpha Spike Protein RBD Chimeric Recombinant Human Monoclonal Antibody (D004)
Beschreibung
Specifically recognize the SARS-CoV-2 Alpha Spike RBD and ECD. No cross-reactivity with SARS-CoV-2, Beta, Delta, Omicron BA.4/BA.5/BA.5.2, Omicron BA.2.75 variant. Has Medium cross-reactivity in ELISA with SARS-CoV-2 wild type Spike RBD.. Has cross-reactivity in ELISA with: SARS-CoV-2 Alpha (B.1.1.7) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Alpha (B.1.1.7) Spike RBD Protein; Has Medium cross-reactivity in ELISA with: SARS-CoV-2 Spike RBD Protein; No cross-reactivity in ELISA with: SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1.16) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1.5) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1.5) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (XBB) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BQ.1.1) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BQ.1.1) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BF.7) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.4.6/BF.7) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.4.6) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.4/BA.5/BA.5.2) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.4/BA.5/BA.5.2) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.75) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.75) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.75.2) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.75.2) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.75) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.3.20) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) S1+S2 trimer Protein...
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SARS-CoV-2 Alpha Spike Protein RBD Chimeric |
| Anwendungen | ELISA, Neutralization |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | D004 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with no preservative |
| Wirtsspezies | Human |
| Immunogen | Recombinant SARS-CoV-2 Alpha Spike ECD Protein. |
| Reinigungsverfahren | Protein A |
| Mehr anzeigen |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.