Learn More
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-00510AF594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Nucleocapsid in SARS-CoV-2, Virus samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| SARS-CoV-2 Nucleocapsid | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| Rabbit | |
| Immunogen Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| SARS-CoV-2, Virus | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 2019-nCoV N Protein, 2019-nCoV Nucleocapsid Protein, COVID-19 N protein, COVID-19 nucleocapsid protein, Human coronavirus Nucleoprotein, nucleocapsid phosphoprotein, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, ORF9; structural protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 N protein, SARSCoV2 Nucleoprotein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Nucleocapsid Protein | |
| Full length recombinant SARS-CoV-2 nucleocapsid protein. | |
| 0.1 mL | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| 43740575 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?