missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IBA Lifesciences SARS-CoV-2 Peptide KVGGNYNYL (HLA-A*0201)
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte

Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
- SARS-CoV-2 peptide KVGGNYNYL (HLA-A*0201) is a single peptide for stimulation of T cells.
- The peptide from SARS-CoV-2 is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0201 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
- The peptides were purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient and are endotoxin-free.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | >85% |
| Endotoxin-Gehalt | Free |
| Format | Lyophilisiertes Pulver |
| Menge | 1 mg |
| Forschungskategorie | T cell stimulation |
Nur für Forschungszwecke.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur