Learn More
IBA Lifesciences SARS-CoV-2 Peptide VLNDILSRL (HLA-A*0201)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16644744 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 16644744
Marke: IBA Lifesciences 67113901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Single peptide synthesized as presented by the MHC class I allele
  • SARS-CoV-2 peptide VLNDILSRL (HLA-A*0201) is a single peptide for stimulation of T cells.
  • The peptide from SARS-CoV-2 is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0201 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • The peptides were purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient and are endotoxin-free.
Spezifikation
Reinheit >85%
Endotoxin-Gehalt Free
Format Lyophilisiertes Pulver
Menge 1 mg
Forschungskategorie T cell stimulation
Nur für Forschungszwecke.