Learn More
SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
178.00 € - 516.00 €
Spezifikation
| Antigen | Spike RBD |
|---|---|
| Klon | 1049865 |
| Verdünnung | Blockade of Receptor-ligand Interaction, Neutralization |
| Anwendungen | Blocking Assay, Neutralization |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18701797
![]() |
R&D Systems
MAB11290-SP |
25 μg |
178.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18701017
![]() |
R&D Systems
MAB11290-100 |
100 μg |
516.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Spike RBD Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Blocking Assay, NeutralizationSpezifikation
| Spike RBD | |
| Blockade of Receptor-ligand Interaction, Neutralization | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| Human embryonic kidney cell, HEK293-derived SARS-CoV2 SARS-CoV2 spike, Arg319-Phe541, Accession # P0DTC2 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 1049865 | |
| Blocking Assay, Neutralization | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| SARS-CoV-2 | |
| P0DTC2 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |