missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Antibody (1035226), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18011344 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18011344 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18011344

Marke: Novus Biologicals FAB105805P

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike S1 Protein in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SARS-CoV-2 Spike S1 Protein
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1035226
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias SARS-CoV-2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen HEK293-derived SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit, Accession # YP_009724390.1
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies SARS-CoV-2
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.