Learn More
Invitrogen™ SARS-CoV/SARS-CoV-2 ORF7a Monoclonal Antibody (3C9)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17186583 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17186583 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 17186583
Marke: Invitrogen™ MA535944
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
SARS-CoV/SARS-CoV-2 ORF7a Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
ORF7a is a SARS-CoV accessory protein that is composed of a type I transmembrane protein that localizes primarily to the Golgi apparatus. It can also be found on the cell surface. Its exact role in pathogenesis and disease is unknown. However, it has been observed to bind to BST-2 and inhibit BST-2 glycosylation, resulting in the subsequent loss of BST-2 antiviral function.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SARS-CoV/SARS-CoV-2 ORF7a
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 3C9
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen ORF7a
Gen-Zugriffsnummer 0
Gen-Alias 2019-nCoV orf7a; Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; COVID-19 orf7a; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS-CoV orf7a; SARS-CoV-2; SARS-CoV-2 orf7a
Gensymbole ORF7a
Wirtsspezies Mouse
Immunogen SARS-CoV ORF7a protein (16-111 a.a.).
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 43740573
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1