missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SARS Envelope Protein Polyclonal Antibody

Beschreibung
The immunogen is 100% (10/12) homologous to SARS-COV-2 (COVID-19) Envelop protein. The cross reactivity is not empirically tested. Suggested positive control: recombinant fusion protein. Immunogen sequence: YSRVKNLNSS EG.
A novel coronavirus has recently been identified as the causative agent of SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Coronaviruses are a major cause of upper respiratory diseases in humans. The genomes of these viruses are positive-stranded RNA approximately 27-31kb in length. SARS infection can be mediated by the binding of the viral spike protein, a glycosylated 139 kDa protein and the major surface antigen of the virus, to the angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) on target cells. This binding can be blocked by a soluble form of ACE2.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SARS Envelope Protein |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 0.05% sodium azide |
| Gen-Alias | Coronavirus; COVID; COVID 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS-CoV2; SARS-CoV-2; SARS-E |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Synthetic peptides corresponding to amino acids 59-70 of the putative SARS envelope protein. |
| Reinigungsverfahren | Protein G |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?