missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS Nucleocapsid Protein Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200066929 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18536423 0.025 mg 25 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18536423

Marke: Novus Biologicals NB10056050SS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

SARS Nucleocapsid Protein Polyclonal specifically detects SARS Nucleocapsid Protein in SARS-CoV samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SARS Nucleocapsid Protein
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000
Zusammensetzung Whole antisera with PBS and 0.2% Gelatin with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias N, N protein, N structural protein, NC, Nucleocapsid protein, SARS coronavirus N protein, SARS coronavirus nucleocapsid protein, SARS CoV, SARS CoV N protein, SARS CoV nucleocapsid protein, SARS N protein, SARSCoV, SARSCoV N protein, SARSCoV nucleocapsid protein, Severe acute respiratory syndrome
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The antibody was developed by immunizing rabbits with synthetic peptides corresponding to amino acids 20-34 of putative SARS nucleocapsid (Genbank accession no. NP_828858).
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität The was tested on a cell line transfected with full-length SARS Nucleocapsid cDNA with a predicted molecular weight of 46 kDa.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Antisera
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.