Learn More
SARS Nucleocapsid Protein Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18767943 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Menge:
0.025 mg
Artikelnummer. unitSize Menge
18767943 0.10 Milligramm -
18046255 25 Mikrogramm 0.025 mg
2 options
Artikelnummer. 18767943
Marke: Novus Biologicals NB10056576
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 49 publications
SARS Nucleocapsid Protein Polyclonal specifically detects SARS Nucleocapsid Protein in SARS-CoV-2, SARS-CoV, Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Dual RNAscope ISH-IHC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, Immunohistochemistry reported in scientific literature (PMID 32396922), Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500. Use reported in scientific literature (Mossel et al (2008)), Immunohistochemistry-Paraffin reported in scientific literature (PMID 24725942), SDS-Page reported in scientific literature (PMID 34880383), Dual RNAscope ISH-IHC
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified