Learn More
Sartorius Sartobind Lab Affinity Pr A
Product Code. 11770895 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
:
Membrane Type: Affinity
Product Code. 11770895
Brand: Sartorius 93PRAP06HB12A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sartobind™ Lab units are available with a 2 mL bed volume, providing binding capacities of 10 to 15 mg IgG per unit. Sartobind™ Lab units enable simple equipment-free handling by syringe or can be easily connected to FPLC systems for automated purifications.
  • High-Speed Purification Sartobind™ Lab Protein A affinity membrane adsorbers are ready-to-use units in a syringe filter format.
  • The macorporous matrix makes them the ideal tool for rapid purification of immunoglobulins (IgG) and monoclonal antibodies (mAbs) by providing superior flow rates and reduced cycle times when compared to conventional columns.
  • A complete purification cycle, whether by syringe or on an FPLC system, takes less than 5 minutes.
  • Ultimate Versatility Sartobind™ Lab Protein A units are available with a 2 mL bed volume, providing binding capacities of 10 to 15 mg IgG per unit. Equipped with standard Luer lock connectors, Sartobind™ Lab units enable simple, equipment-free handling by syringe, or can be easily connected to FPLC systems for automated purifications.
  • The units are compatible with most common protein A purification buffers and can be regenerated for multiple purification cycles, ensuring high-cost efficiency.
  • Greatly reduced cycle times
  • Achieve higher yields in less time
  • Purify equipment-free or with an FPLC system
  • Specifications:
    • Ligand: Protein A
    • Reference Protein: Human polyclonal IgG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Säulenbettvolumen 2.1 mL
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp Luft-Spritzenfilter
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze
Material Polyester
Material (Membran) Zellulose
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) mAb Purification
Gehäusematerial Polypropylene
Art des Einlasses Luer Female
Membrantyp Affinity
Art des Auslasses Luer Male
Menge 4Pack
Typ Membranadsorber
Volumen (metrisch) 2 mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • SARTOBIND PROTEIN A
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitrocellulose